文件
842102
TOYOPEARL® AF-Red-650ML Bulk Media
phase Procion Red HE-3B, 65 μm particle size, bottle of 1 L
同義詞:
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
描述
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
包裝
bottle of 1 L
製造商/商標名
Tosoh 42102
標籤範圍
7 μmol/mL ligand density
參數
≤3 bar pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
基質活性組
Procion Red HE-3B phase
粒徑
65 μm
孔徑
1000 Å
pH值
4-9
容量
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
分離技術
affinity
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
相關產品
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)