重要文件
819302
TSKgel® SuperHZ1000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
同義詞:
TSKgel® SuperHZ1000 HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
TSKgel® SuperHZ1000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L21
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 19302
參數
0.7 mL/min flow rate
55 bar max. pressure
60 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene phase
粒徑
3 μm
孔徑
15 Å
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
TSKgel SuperHZ1000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 1,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
外觀
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)