重要文件
808095
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 7.8 mm I.D. stainless steel TSKgel® Columns
stainless steel, pkg of 1 ea
同義詞:
TSKgel® Hardware and Accessories
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Tosoh 08095
技術
HPLC: suitable
孔徑
2 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
相關產品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)