重要文件
805763
TSKgel® G4000PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
同義詞:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 05763
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 7.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
17 μm
孔徑
500 Å pore diameter
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Use the TSKgel G4000PW column for the analysis of water-soluble polymers of less than 300,000 Da molecular weight.
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)