重要文件
803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
同義詞:
Nylon Membrane Filter, 13 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
材料
Nylon
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Tosoh 03409
技術
LPLC: suitable
孔徑
0.45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)