重要文件
78340
Supelco
1-辛烯
reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
112.21
Beilstein:
1734497
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
36 mmHg ( 38 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
446 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
3.9 %
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI 密鑰
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)