文件
72812
Supelco
2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸乙酯
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
277.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
≥95-100 °C
97-99 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)