重要文件
72661
Supelco
对硝基苯酚 钠盐 水合物
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4ONa · xH2O
CAS號碼:
分子量::
161.09 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)