重要文件
72584
Supelco
反式-4-甲氧基肉桂酸异辛酯
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
290.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI 密鑰
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
426.2 °F - closed cup
閃點(°C)
219 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)