文件
72513
Supelco
2-[3-(2H-苯并三唑-2-基)-4-羟基苯基]甲基丙烯酸乙酯
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H17N3O3
CAS號碼:
分子量::
323.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
96-98 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChI 密鑰
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)