文件
72023AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX B-DA毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
同義詞:
GC column, chiral, beta-dextran
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
材料
fused silica
描述
GC capillary column
包裝
pkg of 1 ea
參數
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β值
500
df
0.12 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-methoxy derivative of β-cyclodextrin phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CHIRALDEX B-DA要求分析物至少具有两个环结构,其中一个是不饱和的(芳香族)α,β至立体中心。实例包括氟西汀、哌甲酯和氯苯那敏。分析物与环糊精腔之间的包结络合或适当配合是DA系列的主要对映选择性机制。必须有一个可包括的基团α或β至立体中心进行手性识别。 由于CHIRALDEX DA色谱柱最有效地分离多环分析物,因此分析温度通常高于150°C。在>200°C的温度下观察到对映选择性(氟西汀乙酰基衍生物)。
抗化學/物理腐蝕性
温度限度:
  • -10°C至200°C等温,220°C程控
其他說明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Structurally informative response patterns of some monoterpenoids found in volatile oils to gas chromatography on two commercial dipentylated cyclodextrin phases
Betts, T.J.
Journal of Chromatography A, 639 (2), 366-370 (1993)