文件
69131
Supelco
癸二酸二乙酯
analytical standard
同義詞:
皮脂酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
CAS號碼:
分子量::
258.35
Beilstein:
1790779
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)