重要文件
68159
Supelco
N-Methyl-N-nitroso-2-phenylethylamine
analytical standard
同義詞:
N-Methyl-N-nitrosobenzeneethanamine, N-Methyl-N-nitrosophenethylamine, N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine, Nitroso-N-methyl-N-(2-phenyl)ethylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12N2O
分子量::
164.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(N=O)(CCc1ccccc1)C
InChI 密鑰
AVESHLVLHJKUKQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)