重要文件
67257-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3.0 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3.0 mm
材料
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L1
產品線
BIOshell
特點
endcapped: no
分析物化學類別
peptides
製造商/商標名
BIOshell
包裝
1 ea of
參數
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 3.0 mm
表面積
65 m2/g
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2.0 μm
孔徑
160 Å pore size
工作pH值範圍
1-8
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)