重要文件
64785-U
Supelco
带贮存器的干燥柱,100mm×19mm×60mL
Reservoir/Drying design
同義詞:
特种玻璃柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
一般說明
该柱(目录号64785-U)的设计符合美国环境保护署对于干燥半挥发性有机化合物的溶剂萃取物的规范。该贮存器能储存大约 60mL 的萃取物,这是单次分液漏斗萃取的萃取量。带有一段 19mm×10cm 的硫酸钠干燥床。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)