61954-U
1 of 10
Supelco
56741
IGEPAL® CA-630
Sigma-Aldrich
I8896
I3021
542334
IGEPAL® CO-630
Millipore
492016
壬基酚聚氧乙烯醚
61865-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP
61869-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, 5 μm, NP
B7920
酸性蓝83
238643
IGEPAL® CO-520
GE17-1153-01
HiTrap® Q High Performance
從最近期的版本中選擇一個:
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA