重要文件
581427-U
Supelco
Ascentis® C8 Supelguard 保护柱芯
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Ascentis® C8 Supelguard 保护柱芯, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
包裝
pkg of 1 kit
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
表面積
450 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)