重要文件
57240-U
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 1 mL, pk of 108
同義詞:
固相萃取储液器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
品質等級
包裝
pk of 108
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
1 mL
應用
food and beverages
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
当与固相萃取管接头配合使用时,在处理时固相萃取空管可堆叠在标准固相萃取小柱的顶部。空的固相萃取小柱可用作储液器,以容纳更大的取样量。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)