57131
1 of 10
Supelco
57057
Supelclean™ LC-Florisil® 固相萃取管
57115
54341-U
Supelclean™ EZ-POP NP小柱
1.04371
正己烷
57094
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE 管
57012
Supelclean™ LC-18 固相萃取管
54116-U
双层 Florisil®/Na2SO4 固相萃取管
1.00795
57088
57209
Supelclean™ LC-Florisil® 固相萃取散装填料
PE fritpolypropylene hardware
Supelclean™
bed wt., 5 g
pk of 20
solid phase extraction (SPE): suitable
20 mL
magnesium silicate base material
Florisil phase
100-200 mesh
food and beverages
normal phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析样品制备
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?