重要文件
57052
Supelco
Supelclean LC-8 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
特點
endcapped
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pkg of 30 ea
標籤範圍
7% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
6 mL
基質活性組
C8 (octyl) bonding
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.