重要文件
567517-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
同義詞:
Discovery五氟苯基PFP HPLC色谱柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Discovery ® HS F5 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L43
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
12% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面覆盖率
4 μmol/m2
雜質
<10 ppm metals
基質
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
将 C18 柱方法转换至 Discovery® HS F5 柱的指导原则:
通常,碱性化合物在 HS F5 色谱柱上的保留时间比在 C18 柱上更长。在 C18 柱上流动相中的有机相含量提高 5% 至 10% 通常可获得与 HS F5 柱类似的保留值。使用其他化合物所得的结果差异则很大。然而 log Po/w 值小于 2.5 的化合物在 HS F5 柱上的保留时间通常要长于 C18 柱。保留时间的差异程度与化合物的 logP o/w 值密切相关。
Discovery® HS F5 键合相可提供与 C18 色谱柱截然不同的反相分离。由于 F5 色谱柱上各种化合物通常会在与 C18 相同的时间范围内洗脱出来,使得大部分的 C18 方法可轻松转换到 F5 上。
應用
  • 高效液相色谱-电化学检测法测定新生大鼠脑中6-羟基-1-甲基-1,2,3,4-四氢-β-咔啉、5-羟色胺和5-羟基吲哚乙酸。:本研究重点介绍了使用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱灵敏检测新生大鼠脑样本中的神经活性化合物,加深了我们对神经发育和神经递质动力学的了解(Mao et al., 2009)。
  • 五氟苯丙基固定相相对于常规C18固定相的优势--应用于曲安奈德分析。:本研究展示了Discovery® HS F5 HPLC色谱柱在分析皮质类固醇制剂方面的卓越性能,为改进药物分析方法提供了见解(Havlikova et al., 2008)。
  • 采用五氟苯丙基固定相对麻黄天然产物中的麻黄碱生物碱进行HPLC测定。:利用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱精确高效地分离麻黄碱生物碱,有助于在草药补充剂中更安全、更有效地使用麻黄(Pellati and Benvenuti, 2008)。
  • 采用五氟苯丙基固定相对柑橘天然产物中的苯乙胺生物碱进行快速高效液相色谱分析。:展示了Discovery® HS F5 HPLC色谱柱在快速分析苯乙胺生物碱方面的有效性,加强了对柑橘类膳食补充剂的质量控制(Pellati and Benvenuti, 2007)。
  • 采用紫外光电二极管阵列、荧光和质谱检测的高效液相色谱法同时测定生物样品中的加兰他敏及其I相代谢物。:本研究使用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱同时对加兰他敏及其代谢物进行定量,有助于对这种阿尔茨海默病药物进行药代动力学分析(Malakova et al., 2007)。
特點和優勢
  • 独特的选择性
  • 保留能力与 C18 柱类似(有时需要洗脱能力更强的流动相)
  • 峰形极佳
  • 稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析
  • 粒径范围从 3μm 到 10μm 可供选择
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jana Maláková et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 265-274 (2007-04-10)
Galantamine, an alkaloid isolated from the bulbs and flowers of Caucasian snowdrop (Galanthus woronowii, Amaryllidaceae) and related species, is employed in human medicine for the treatment of various neuromuscular and neurodegenerative diseases. After the administration, the products of oxidative biotransformation
Jennie Wang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 267-273 (2016-03-13)
An HPLC method for the assay of a DNA topoisomerase inhibitor, LMP776 (NSC 725776), has been developed and validated. The stress testing of LMP776 was carried out in accordance with International Conference on Harmonization (ICH) guidelines Q1A (R2) under acidic
Umberto M Battisti et al.
Journal of chromatography. A, 1443, 152-161 (2016-03-30)
A "heart-cut" two-dimensional achiral-chiral liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry method (LC-LC-MS/MS) was developed and coupled to in vivo cerebral microdialysis to evaluate the brain response to the chiral compound (±)-7-chloro-5-(3-furanyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide ((±)-1), a potent positive allosteric modulator (PAM) of AMPA receptor.
Lucie Havlíková et al.
Talanta, 76(3), 597-601 (2008-07-01)
A pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was for the first time tested for the simultaneous determination of triamcinolone acetonide, its degradation product triamcinolone and two preservatives, methylparaben, and propylparaben. A new simple isocratic reversed phase HPLC method with UV detection, using
C Desmortreux et al.
Journal of chromatography. A, 1216(42), 7088-7095 (2009-09-15)
Separation of furocoumarins has become of a great interest for cosmetic industry and human health, since the recent directive of the European Union. Furocoumarins are a class of compounds presenting varied substituents linked mainly in two positions to an identical