重要文件
56724
不锈钢 1/16 英寸毛细管
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32119290
暫時無法取得訂價和供貨情況
長度 × 外徑 × 內徑
1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
顏色
blue band
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
316 不锈钢,1/16 英寸外径,1m 长的已卷起,其余长度的为直线型。
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.[1]
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Apon BMJ and Nicolaides N
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)