重要文件
56130AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
產品名稱
apHera C18 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L67
產品線
apHera
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
apHera
參數
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.6 mm
基質
polymeric
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
1-14
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)