重要文件
54778
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
長度 × 內徑:
15 cm × 4.6 mm
表面積:
350 m2/g
粒徑:
5 μm
基質活性組:
C8 (octyl) phase
孔徑:
100 Å
基質:
octyl
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
品質等級
特點
endcapped: no
製造商/商標名
LiChrospher®
標籤範圍
12.5% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
octyl
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)