Merck
全部照片(3)
重要文件
53225-U
Supelco
SupelMIP® 固相萃取 — Beta-激动剂
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
同義詞:
MIP SPE (molecular imprinted) Beta-agonist cartridge tube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene tube
產品線
SupelMIP®
成份
bed wt., 25 mg
包裝
pk of 50
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
基質活性組
SupelMIP® phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
SupelMIP 固相萃取相由 MIP Technologies AB 所开发,它是分子印迹聚合物的的领导者和商业先锋之一。此固定相可用于大规模分离、分析色谱和样品制备。
SupelMIP 固相萃取产品线是由高度交联聚合物组成。该类特殊的固定相对提取单个目标分析物或结构相似的分析物具有极高的选择性。在 MIP 合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配,这使得在 MIP 合成中引入选择性成为可能。
精心设计的印迹点是通过分子模拟、实验设计或筛选方法形成的,该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物的相互作用点。这可实现固相和分析物之间更强的相互作用。从而,在固相萃取方法中可允许更苛刻的冲洗条件,最终得到更干净的萃取物。由于萃取选择性得到显著提高,观察到的背景更低,使得分析物的检测限更低。
请访问 www.sigma-aldrich.com/supelmip 了解更多信息。
應用
分类选择性 MIP 相,用于尿液、组织和其他生物液体中 beta-激动剂的多残留萃取。
SupelMIP — Beta-激动剂开发用于选择性萃取范围广泛的 beta-激动剂,例如溴布特罗、克伦特罗、福莫特罗、苯氧丙酚胺、马喷特罗、雷托巴胺、羟苄羟麻黄碱、沙丁胺醇、沙美特罗、特布他林、妥洛特罗、齐帕特罗以及其他激动剂。SupelMIP 柱芯在监测这些常规的滥用药物的类别时具有出色的重现性。载入容量高于免疫亲和柱,而法医学验证建议使用质谱检测。该产品包括详细的萃取方案。
特點和優勢
  • 针对复杂基质中痕量分析的高选择性固相萃取
  • 获得更低的检测极限
  • 节省大量的时间和费用
  • 提高了质谱的兼容性
法律資訊
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
200.3 °F
閃點(°C)
93.5 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.