重要文件
52752-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene tube
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pk of 30
標籤範圍
7% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
6 mL
基質
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基質活性組
diol bonding, polymerically bonded
粒徑
50 μm
孔徑
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
助留机理:正相
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
  • 多点键合,2,3-二羟基丙氧基丙基 (7%C)
  • 用于正相应用的最常见极性吸附剂(从非极性基质中提取极性物质)
  • 该吸附剂的二羟基官能团有利于强的氢键键合
  • 当萃取结构类似的分子时具有极强的选择性
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)