509248
同義詞:
1μL 针头,23GA 点式 1,长 50mm,个
1 of 10
24432
RN 注射器的 SGE 针头
26270-U
旋转锁定注射器的 SGE 针头
Millipore
1.04148
Singlepath® Listeria monocytogenes
509221
SGE 微量注射器
26271
26274
Supelco
P-097
赛洛西宾标准液 溶液
24447
509353
SGE 注射器阀
Sigma-Aldrich
C2780
软骨素酶AC 来源于肝素黄杆菌
cone tip stainless steel needle (point style 1)
23 ga
1B-5Creplacement needles
pkg of 1 ea
SGE 034055
50 mm × 0.63 mm
1 μL
for use with SGE 1BR-5
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.