重要文件
508748
Supelco
带硅胶/PTFE 衬垫的 8mm 密封盖(硬度 30,每包 100 个)
diam. × thickness 8 mm × 1.0 mm, silver aluminum seal, PTFE/silicone, hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone
silver aluminum seal
硬度
30 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
外徑
8 mm
直徑× 厚度
8 mm × 1.0 mm
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)