推薦產品
產品名稱
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC 色谱柱, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2 μm
孔徑
90 Å pore size
工作pH值
2-9
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
相關內容
小分子是指分子量通常小於 900 道頓的離子和化合物。這些化合物可以透過 HPLC、UHPLC 和 LC-MS 進行有效的分離與分析,主要使用矽膠顆粒或單體固定相,並搭配各種色譜柱化學製程(修改)。
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).