重要文件
502790
适用于在线微过滤器的筛板
PEEK, pore size 0.5 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PEEK
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Upchurch Scientific, Inc A-735X
篩板寬度 × 直徑 × 高度
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
孔徑
0.5 μm
相容性
for use with Precolumn Microfilters Assembly
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Hola, necesito comprar un PEEK inline filter para un sistema AKTA, pero dudo de si este producto se corresponde con el que necesito. Se trata del disco que va dentro del filtro (cilindro color crudo) o la pieza cilíndrica en sí misma? Muchas gracias!
    1 answer
    1. This is a filter that mounts in a filter assembly. This product is not compatible with AKTA systems. Please contact your regional Technical Service group for a filter recommendation for the specific application.