重要文件
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
同義詞:
Partisil HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Partisil HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L27
產品線
Partisil
製造商/商標名
Partisil
參數
≤70 °C temp. range
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
孔徑
85 Å
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)