重要文件
501751
Supelco
一氧化碳 (7%)、二氧化碳 (15%)、氧 (7%) 和甲烷 (4.5%)
In in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
形狀
gas
包裝
cylinder of 48 L
製造商/商標名
Scott Gas T237-48
存貨情形
not available in EU
濃度
In in nitrogen
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
multi-component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
分析物
描述
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen 4 % (w/w)
校準器
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)