重要文件
500410
Supelco
SCOTTY® 48 气瓶支架
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
暫時無法取得訂價和供貨情況
一般說明
使气瓶稳定地安放于工作台或其他平面上。该产品可容纳直径为 4 英寸的气瓶。
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)