certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
EPA 552
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methyl tert-butyl ether
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
相關類別
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
描述
Bromoacetic acid
Bromochloroacetic acid
Chloroacetic acid
Dibromoacetic acid
Dichloroacetic acid
Trichloroacetic acid
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-27.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-33.0 °C - closed cup