重要文件
46956
Supelco
变压器油(不含PCB)
analytical standard, PCB free
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 10 × 5 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Sigma-Aldrich可为广泛的应用提供变压器油(不含PCB),包括但不限于环境、食品和饮料、法医学、石化和药物分析。除非另有说明,否则化学品的纯度为99%左右。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
294.8 °F - closed cup
閃點(°C)
146 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1