重要文件
442436
Supelco
丙酮-2,4-DNPH
analytical standard
同義詞:
丙酮-2,4-二硝基苯腙
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS號碼:
分子量::
238.20
Beilstein:
960878
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 50 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
126-128 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI 密鑰
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
丙酮-2,4-DNPH可以作为α-蒎烯和羟自由基的反应的氧化产物获得,可利用气相色谱(GC)和高效液相色谱(HPLC)-质谱(MS)联用技术对其进行测定。[1]
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Identification of the oxidation products of the reaction between ?-pinene and hydroxyl radicals by gas and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection
Bergh DVV, et al.
Journal of Chromatography A, 896, 135-148 (2000)