重要文件
41934
Supelco
7-羟基黄酮
analytical standard
同義詞:
7-羟基-2-苯基-4-4H-1-苯并吡喃-4-酮, NSC 94258
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H10O3
CAS號碼:
分子量::
238.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
InChI 密鑰
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
作为如下过程的反应物:
  • O-糖基化反应中作为具有生物学价值的受体
  • 参与合成完全磷酸化的黄酮类化合物,用作胰腺胆固醇酯酶抑制剂
  • 用于碳酸二甲酯的 O-甲基化
  • 通过多亚甲基链连接,合成 α1-肾上腺素受体拮抗剂
  • 参与 Baylis-Hillman 反应
  • 参与相转移催化的糖基化反应,合成糖基化的类黄酮
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)