文件
41910-U
Supelco
226 型调压阀
with gauge,
single-stage
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
材料
aluminum body
品質等級
接頭
CGA 180
應用
environmental
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 紧凑的尺寸和轻重量的设计便于搬动。
  • Elgiloy® 隔膜使扩散阻力最小,能进行准确而稳定的压力控制。
  • 烧结的过滤器可以保护内部部件,延长调节器的使用寿命。
带不锈钢隔膜的铝质主体
• 入口压力额定值 0-2000psig
• 输送压力 1-25psig
• CGA 180 / 1/8 英寸 NPT(母头)
• 附带 1/8 英寸 Swagelok NPT 至 1/8 英寸管
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援