重要文件
29626-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cone tip stainless steel needle
針尺寸
26 ga
特點
point style 1
syringe type F (cemented needle)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
SGE 002986
針長 × 外徑
50 mm × 0.47 mm
容積
10 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)