重要文件
29617-U
用于 Varian® 8400 的 SGE 注射器
volume 10 μL, 10F-V-5/0.47A, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.5 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
bevel tip stainless steel needle
針尺寸
26 ga
描述
color (dark orange)
特點
needle type F (cemented needle)
point style 2
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 002950
針長 × 外徑
50 mm × 0.5 mm
容積
10 μL
一般說明
SGE syringe for Varian® 8400 features a cemented needle with bevel tip designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
法律資訊
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)