文件
29597-U
Ellutia 7000数字式体积/质量流量计
同義詞:
Flow Meter, digital, rechargeable battery
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
一般說明
这款袖珍型流量计具有大型 OLED 显示屏,可以使读数流变得更清晰、更容易。与其他流量计不同,Ellutia 7000 可以以容积或质量模式运行。内置可充电电池意味着用户不再需要担心更换旧电池。
  • 模式:体积或质量测量
  • 分割比例模式:是
  • 气体:空气、氩气、氩气/甲烷、二氧化碳、氦气、氢气、氮气和氧气
  • 进气压力:最高 25 psi(175 kpa)
  • 入口:内径 1/16 英寸挠性管(随附)
  • 流量范围:0.1 至 500 mL/min(二氧化碳为 0.1 至 275 mL/min)
  • 分辨率:0.1 mL/min
  • 准确度:读数的 ±2.5% 或 ±0.4 mL/min(以较大者为准),能够输入 I.D. 列、温度和压力值,可提高准确性
  • 显示方式:OLED
  • 校准:25 点,ISO 17025 可追溯性,提供重新校准服务
  • 符合 ISO/IEC 指南 22 和 EN 45014 的符合性声明
  • 温度:15-35°C
  • 尺寸:68 x 130 x 30 mm
  • 重量:150 g
  • 电源:内置电池(自动关闭功能可节省电池),使用 110 VAC 充电器或 micro-USB 电缆为电池充电
  • CE 标志:是
  • 数据输出:USB 电缆
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.