重要文件
29388-U
Supelco
经过认证的螺纹口样品瓶套装,12×32mm,9mm 螺纹,未组装
volume 0.3 mL, natural polypropylene vial, PTFE/silicone septum (bonded to cap)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone septum (bonded to cap)
blue polypropylene cap
natural polypropylene vial
特點
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.3 mL
接頭
thread for 9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)