材料
amber glass vial (with graduated marking spot)
特點
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- 与机械臂自动进样器兼容
- 替代钳口自动进样器样品瓶
- 针头插入目标区域较大
- 采用阶梯式设计以帮助内插管定心
R.A.M. 样品瓶在颈杆内部采用了阶梯式设计,使限定体积内插管可以在样品瓶中精确地对准中心,并且适合于自动化系统使用。广口设计使其开口比标准钳口样品瓶大 40%。更大的开口意味着针插入的目标区域更大,有助于避免针头弯曲。
此类样品瓶的功能类似于 Kimble ROBO 样品瓶、National 的 Target DP 和 Sun 1 样品瓶,以及 Wheaton 的 ABC 样品瓶。
法律資訊
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.