應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相關類別
一般說明
Supelco ATIS 是吸附管的样品制备装置。吸附管进样器系统采用闪蒸技术,将样品蒸发到连续的惰性气流中,使样品随惰性气体进入吸附管。吸附管进样器系统的样品流路由玻璃和不锈钢构成。将注射器穿过进样玻璃器具中心的可更换隔垫(经过加热),可以注入校准标准品。
特點和優勢
- 将校准标样注入吸附剂管中,以校准您的分析系统。
- 在采样之前或之后将替代物和系统监控化合物注入吸附剂管
- 分析前去除试管中的水分(干法清洗)
- 将空气采样袋连接到ATIS的出口以汽化校准标准液,以确保校准完成。
ATIS 将接受外径 1/4 英寸或 6 mm 的热解吸管。包括一个鲁尔接头/软管倒钩适配器,用于连接各种溶剂解吸管。ATIS 的温度范围为环境温度至 120°C。
流量范围为 0 至 100 mL/min。ATIS 包括注塑玻璃器皿、带开关阀的恒流控制器、加热源、备件以及所有必要的配件和管路。只需将它放在一个氮气或氦气的可调节的电源上,并将其插入适当的电源中。
應用
產品號碼
描述
訂價
文章
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoring顯示更多Active Filters