推薦產品
產品名稱
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
材料
glass TD tube
描述
Sealed with TDS³ Storage Container
特點
fritted
preconditioned
包裝
pkg of 1 ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 內徑 × 長度
6 mm × 4 mm × 7 in.
基質
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
適合性
suitable for (extends range of Tenax TA)
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
環保替代類別
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3