重要文件
28043-U
Supelco
Equity-1 毛细管GC色谱柱
L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
fused silica
agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
參數
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
β值
42
df
1.20 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
10 m × 0.20 mm
基質活性組
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
應用
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
柱類型
capillary non-polar
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
应用:该色谱柱被设计用于当需要非极性色谱柱时的通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
USP 代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
  • 键合的
  • 聚二甲基硅氧烷
温度限度:
  • ≤0.32 mm I.D.,<2 μm:-60℃至325℃(等温)或350℃(程序性的)
  • ≤0.32 mm I.D.,≥2 μm:-60℃至300℃(等温或程序性的)
  • ≥0.53 mm I.D.,<2 μm:-60℃至300℃(等温)或320℃(程序性的)
  • ≥0.53 mm I.D.,≥2 μm:-60℃至260℃(等温)或280℃(程序性的)
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)