重要文件
27345
Supelco
预清洗和组装试剂瓶,100个装
volume 4 mL, amber glass vial
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE septum face
PTFE/silicone septum (thickness: 0.065")
amber glass vial
black polypropylene cap
silicone septum body
特點
closure type black polypropylene hole cap
precleaned
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
15 mm × 45 mm × 8 mm
容積
4 mL
接頭
thread for 13-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
每个瓶子均按照US EPA方案B进行清洁:
清洁程序如下:
1.使用实验室级的非磷酸盐清洁剂在热水中洗涤容器。
2.用大量自来水冲洗三遍,以除去洗涤剂。
3.用ASTM I型不含有机物的水冲洗3次。
4.烘箱烘干。
5.在密闭的无污染环境中让容器冷却至室温。
6.盖好容器。
清洁后,使用下列材料组装瓶子:1型硼硅酸玻璃、PTFE/硅胶隔垫和聚丙烯盖子。这些瓶子提供透明和琥珀色玻璃两种选择。所有瓶子都在包装中随附开孔瓶盖和PTFE/硅胶隔垫。
清洁后将小瓶进行收缩包装,以确保您收到的小瓶尽可能干净。
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
應用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
其他說明
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)