文件
27194
Supelco
Thermoseal® 隔垫
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.100 in., for use with 15mL vial
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
burnt orange PTFE/silicone septa
包裝
pkg of 100 ea
參數
260 °C temp. limit
外徑
16 mm
直徑× 厚度
16 mm × 0.100 in.
相容性
for use with 15mL vial
for use with screw cap, 18-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
法律資訊
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)