重要文件
27072-U
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
同義詞:
Amber Glass Storage Vials
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
amber glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
容積
7 mL
接頭
thread for 15-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)