重要文件
24752
Supelco
2mL 卡口样品瓶,12mm×32mm,广口 (6.0mm)
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
amber glass vial
特點
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
卡口样品瓶的瓶颈处有两个玻璃卡环,从而可用塑料卡口盖或铝质密封盖。虽然可以使用铝质密封盖,但聚乙烯卡口盖却无需进行钳口密封,从而有效节省时间。当样品为挥发性液体时,推荐使用聚丙烯 GC 卡口盖来实现气密密封。
其他說明
内衬管的直径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24721 6×29mm 带底部支脚的玻璃内衬管
  • 24722 6×29mm 带底部支脚的聚丙烯内衬管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24715,24716 6×31mm 平底玻璃内衬管
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)